Principaux documents
AMBH2D6F724B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-1,2-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H4BrFO2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,9-10H
Clé InChI
NTMLYGHAJRXVMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876861-29-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements