Principaux documents
AMBH2D6F6ED3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-formylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.58
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClNO/c9-8-3-1-2-6(5-11)7(8)4-10/h1-3,5H
Clé InChI
YJNHLGKBKBWMNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77532-86-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements