Principaux documents
AMBH2D6F6D7A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-8-5-7(10)3-4-9(8)12(2)11-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
FMYUTSXDZFFESE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-30-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements