Principaux documents
AMBH2D6F6A44
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2-sulfamoylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-amino-2-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)15(10,12)13/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,12,13)
Clé InChI
UCCAGURECWZRSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2297-06-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements