Principaux documents
AMBH2D6F508D
Ambeed, Inc.
8-Fluoro-1-tetralone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
Clé InChI
RYMWBQHSBRCBQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/628731-58-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements