Principaux documents
AMBH2D6F4CB3
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1,4-diazepan-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,4-diazepan-5-one
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-8-4-2-6(9)7-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,7,9)
Clé InChI
FZYSZYWKHFCLSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5441-40-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements