Key Documents
AMBH2D6F4A67
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxyquinoline-8-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-8-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-15-10-5-3-8-9(12)4-2-7(6-14)11(8)13-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
IGLZFFUNRZEBSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885687-82-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885687-82-1.html