Principaux documents
AMBH2D6F0F3A
Ambeed, Inc.
4-Benzyloxy-3-ethoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-2-18-16-10-14(11-17)8-9-15(16)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2,12H2,1H3
Clé InChI
NCOFQZRLIYPMNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60186-33-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements