Principaux documents
AMBH2D6F0E89
Ambeed, Inc.
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6-8(14)4-5-15-9(6)7/h1-3H,4-5H2
Clé InChI
OQGMJRUOBDTBBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/890839-66-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements