Principaux documents
AMBH2D6F031F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.57
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O/c1-10-5-3(7)4(6)8-2-9-5/h2H,7H2,1H3
Clé InChI
SDMMBMBLFCTDIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15846-19-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements