Principaux documents
AMBH2D6F022B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170491-63-1.html
Synonym
tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements