Documents
AMBH2D6F01A0
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-7-2-1-3-8(15(11,13)14)6(7)4-5-12-9/h1-5H
Clé InChI
LAFGPNHTRJDGQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141519-77-9.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/141519-77-9.html