Principaux documents
Z760358
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonyme(s) :
moisture meters
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 80252472 GB
Plage de mesure de la capacité de pesée
110 g
Paramètres
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
Diam. de la plateforme
90 mm
Description générale
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Informations légales
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.