Principaux documents
W6799
Pyruvic-1,2-13C2 acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Formule linéaire :
CH313CO13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥95% (CP)
pb
165 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
Clé InChI
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1