Documents
W376507
Sigma-Aldrich
(−)-Myrtenyl acetate
≥95%
Synonyme(s) :
(1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro FEMA:
3765
Numéro Beilstein :
4309977
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10887
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Pureté
≥95%
Activité optique
[α]20/D −47°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
Densité
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous; floral
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves