U601
1,11-Undecanedicarboxylic acid
94%
Synonyme(s) :
Brassylic acid, Tridecanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
94%
Pf
112-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H24O4/c14-12(15)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13(16)17/h1-11H2,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable