Principaux documents
T292060
2,6-ANHYDRO-5-DEOXY-1,3,4-TRIS-O-(TRIISOPROPYLSILYL)-D-ARABINO-HEX-5-ENITOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H70O4Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.181