Principaux documents
T125733
3,4,5-TRIMETHOXY-N'-(1-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.409
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.