Documents
T105147
N-(4-METHYLPHENYL)-5-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.324
Numéro MDL:
Autres remarques