Key Documents
S98079
TRIS-(2-BUTOXY-PHENYL)-BORANE, COMPOUND WITH ETHANE-1,2-DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H47BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.554
Numéro MDL:
Autres remarques