Principaux documents
S860042
2,4-DIBROMO-1-NAPHTHYLAMINE
AldrichCPR
S860042-50MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
S860042-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H7Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.982
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025