Key Documents
S490253
ACETIC ACID 3,4,6-TRIACETOXY-5-HYDROXY-TETRAHYDRO-PYRAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.31
Numéro MDL:
Autres remarques