Principaux documents
S389277
S-METHYL 5-OXO-3-PHENYL-2-PYRAZOLINE-1-THIOIMIDATE HYDRIODIDE
AldrichCPR
S389277-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Changer de vue
S389277-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H12IN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.206
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025