Documents
R966185
2-((5-METHYL-2-FURYL)METHYLENE)(1,3)THIAZOLO(3,2-A)BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.323
Numéro MDL:
Autres remarques