Principaux documents
R952664
ETHYL (4-CHLORO-3-NITROANILINO)(OXO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.647
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.