Documents
R856118
11-METHYL-5-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.565
Numéro MDL:
Autres remarques