Documents
R783366
METHYL 4-{(E)-[({[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.987
Numéro MDL:
Autres remarques