Documents
R740179
3-(1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)-N'-(1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.423
Numéro MDL:
Autres remarques