Principaux documents
R712698
N'-BENZYLIDENE-2-(4-NITROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.289
Numéro MDL:
Autres remarques