Documents
R639168
4-(((4-FLUOROPHENYL)IMINO)METHYL)PHENYL 3-(4-CHLOROPHENYL)ACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.822
Numéro MDL:
Autres remarques