Documents
R569402
10-PHENYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5H-BENZO(C)FURO(3,2-G)CHROMEN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.36
Numéro MDL:
Autres remarques