Principaux documents
R532436
(3-CHLORO-4-METHYL-PHENYL)-(4-METHOXY-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.738
Numéro MDL:
Autres remarques