Documents
R447803
1-ALLYL-8-BROMO-7-(4-CHLORO-BENZYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14BrClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.673
Numéro MDL:
Autres remarques