Principaux documents
R443530
N-(3-NITROPHENYL)-N'-{2,2,2-TRICHLORO-1-[2-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(3-NITROANILINO)CARBONYL]AMINO}ETHOXY)PHENOXY]ETHYL}UREA
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H18Cl6N6O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
731.164
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025