Documents
R406856
METHYL 2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H29NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.491
Numéro MDL:
Autres remarques