Documents
R369063
N'-[(3Z)-5-BROMO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-3-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11BrClN5O2
Poids moléculaire :
444.678
Numéro MDL:
Autres remarques