Key Documents
R296295
8-HEXYLSULFANYL-3-METHYL-7-NONYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H36N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.611
Numéro MDL:
Autres remarques