Documents
R266647
ETHYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-(3-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.542
Numéro MDL:
Autres remarques