Documents
R134090
2-(((2-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)-N-CYCLOHEXYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.587
Numéro MDL:
Autres remarques