Documents
R125725
2-CHLORO-N-(2-(2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.761
Numéro MDL:
Autres remarques