Principaux documents
PH013340
N-((2Z)-3-ethyl-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)-4-methyl-1-piperazinecarbothioamide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H26N4O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.547