Documents
PH001828
Sigma-Aldrich
7-[[(3-Chloro-4-fluoroanilino)carbonyl]amino]-1H-indole-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11ClFN3O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
FC(C=CC(NC(NC1=C(NC(C(O)=O)=C2)C2=CC=C1)=O)=C3)=C3Cl