P15609
Ethylene glycol monophenyl ether
98%
Synonyme(s) :
2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
247 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup