Documents
L474681
N'-((E)-{4-[(2,4-DICHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H25Cl2N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.503
Numéro MDL:
Autres remarques