Documents
L454222
3,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE N-(3-METHYLPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.424
Numéro MDL:
Autres remarques