Documents
L445959
N-ISOPROPYL-2-{[4-(3-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.587
Numéro MDL:
Autres remarques