Principaux documents
L429023
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(3-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22FN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.436
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.