Documents
L412392
2-[(3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18F3N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.497
Numéro MDL:
Autres remarques