Documents
L410772
4-{[(E)-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLMETHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.479
Numéro MDL:
Autres remarques