Principaux documents
L379751
4-((E)-{[(2-CHLOROANILINO)(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26ClN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.978
Numéro MDL:
Autres remarques